Documentos Principais
263710
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)butyric acid hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
4-(Methylamino)butanoic acid hydrochloride
Selecione um tamanho
25 G
R$ 762,00
100 G
R$ 2.018,00
R$ 762,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 762,00
100 G
R$ 2.018,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 762,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
124-126 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
chave InChI
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
TSTU Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51206
TSTU
Reagente de Bradford for 0.1-1.4 mg/ml protein
Supelco
B6916
Reagente de Bradford
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such