Documentos Principais
263613
Sigma-Aldrich
Diethyl chloromethylphosphonate
97%
Sinônimo(s):
Chloromethylphosphonic acid diethyl ester, NSC 67753
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2PO(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
186.57
Beilstein:
1363361
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CCl)OCC
InChI
1S/C5H12ClO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Subsequent alkylation after nucleophilic substitution
  • One-pot alkylation-boration of α-haloalkylphosphonates
  • Synthesis of cyclpentane and pyrrolidine derivatives via regioselective insertion reactions
  • Phosphorylation leading to P-containing cyclopropanes
  • Wadsworth-Emmons reactions
  • Ring expansion of zircnacycles via carbenoid insertion
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)