263311
Tellurium
ingot, 99.999% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
ingot
resistividade
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
pb
990 °C (lit.)
pf
450 °C (lit.)
densidade
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Te]
InChI
1S/Te
chave InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?