263222
Thulium
powder, ~40 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thulium
resistividade
90 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
~40 mesh
p.e.
1950 °C (lit.)
pf
1545 °C (lit.)
densidade
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
chave InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?