Documentos Principais
262676
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(triphenylphosphine)cobalt(II)
98%
Sinônimo(s):
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 516,00
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 516,00
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]2CoCl2
Número CAS:
Peso molecular:
654.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
core: cobalt
reagent type: catalyst
pf
236 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Catalyst in three-component coupling reactions
  • Catalyst for Epoxidation reactions
  • Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
  • Catalyst in cross-coupling reactions
  • Catalyst for dimerization reactions
  • Catalyst in oxidation reactions
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)