Documentos Principais
26253
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trimethylsilane
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15ClSi
Número CAS:
Peso molecular:
150.72
Beilstein:
1732625
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
índice de refração
n20/D 1.431
p.e.
151 °C (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(3-Chloropropyl)trimethylsilane has been used in the preparation of:
  • 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions[1]
  • 5-trimethylsilyl pentanol[2]
  • N-(tri-methylsilylalkyl)diamines[3]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organosilicon Compounds. Part V. Synthesis of N-(trimethylsilylalkyl) diamines and N-(trimethylsilylalkyl)-N'-(2-mercaptoethyl) diamines.
Thames SF and Edwards LH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2339-2342 (1968)
New deoxynojirimycin derivatives as potent inhibitors of intestinal a-glucohydrolases.
Lesur B, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(3), 355-360 (1997)
Silyl Modification of Biologically Active Compounds. 10. Lipid Type Organosilicon Derivatives of 8-Hydroxyquinoline and N-(2-Hydroxyethyl)-1, 2, 3, 4-tetrahydro (sila, iso) quinolines.
Segal I, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 41(5), 613-624 (2005)