Ensaio
97%
pf
139-141 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 2%, clear, yellow to very dark yellow-orange
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(c(O)c1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O4/c14-10-7-6-9(12(16)13(10)17)11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14,16-17H
chave InChI
HTQNYBBTZSBWKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?