Documentos Principais
259969
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
196.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5696 (lit.)
p.e.
140-141 °C/13 mmHg (lit.)
pf
1 °C (lit.)
densidade
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
chave InChI
BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromophenylacetonitrile has been used in the preparation of:
  • 2-(2-bromophenyl)ethylamine[1]
  • (Z)-2-(2-bromophenyl)-3-(1H-pyrrol-2-yl)acrylonitrile[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The influence of ionic liquids on the Knoevenagel condensation of 1 H-pyrrole-2-carbaldehyde with phenyl acetonitriles-cytotoxic 3-substituted-(1 H-pyrrol-2-yl) acrylonitriles.
Al Otaibi A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(38), 19806-19813 (2014)
Formation of a carbon-nitrogen bond via a 5-exo-trig radical cyclization onto the nitrogen of an imidate ester.
McClure CK ,et al.
Tetrahedron, 54(25), 7121-7126 (1998)