Documentos Principais
259039
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-hexadiene)rhodium(I),dimer
98%
Sinônimo(s):
Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-hexadiene]dirhodium
About This Item
Fórmula linear:
[(H2C=CHCH2CH2CH=CH2)RhCl]2
Número CAS:
Peso molecular:
434.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
118-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C=CCCC=C.C=CCCC=C
InChI
1S/2C6H10.2ClH.2Rh/c2*1-3-5-6-4-2;;;;/h2*3-4H,1-2,5-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
chave InChI
HXNWPVBAYNUADR-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Hydrogenation
  • Enantioselective hydrosilylation
Useful catalyst for the reduction of arenes and heterocyclic compounds using CTAB or THS as phase-transfer catalyst.[1][2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organometallics, 2, 1055-1055 (1983)
Aldrichimica Acta, 18, 111-111 (1985)