Documentos Principais
258709
Sigma-Aldrich
4-Methoxythioanisole
97%
Sinônimo(s):
1-Methoxy-4-(methylthio)benzene
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
154.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5795 (lit.)
p.e.
99 °C/4 mmHg (lit.)
pf
22-23 °C (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
DQNSKXYRRRCKGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methoxythioanisole has been used in preparation of 1-methoxy-4-(methylsulfinyl)benzene[1].
Outras notas
Contains 4-chloroanisole
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
U Pérez et al.
Biochemistry, 29(11), 2757-2763 (1990-03-20)
Transient-state reactions of horseradish peroxidase compounds I and II with 1-methoxy-4-(methylthio)benzene (a para-substituted thioanisole) were studied over the pH range from 3.4 to 10.5. The pH-jump technique was applied to the compound II reactions at pH values below 8.6. The
Iron-catalyzed selective oxidation of sulfides to sulfoxides with the polyethylene glycol/O2 system.
Li B, et al.
Green Chemistry, 14(1), 130-135 (2012)