Documentos Principais
258474
Sigma-Aldrich
N4-Benzoyl-2′-deoxycytidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
331.32
Beilstein:
626967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
215-220 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)