Key Documents
258180
Sigma-Aldrich
Ethoxydimethylvinylsilane
98%
Sinônimo(s):
Dimethylethoxyvinylsilane, Dimethylvinylethoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OSi(CH3)2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
130.26
Beilstein:
1743477
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
pb
99 °C (lit.)
densidade
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(C)C=C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)