Documentos Principais
257885
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyclopentadiene, mixture of isomers
Sinônimo(s):
NSC 176274
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14Si
Número CAS:
Peso molecular:
138.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
138-140 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C1C=CC=C1
InChI
1S/C8H14Si/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-8H,1-3H3
chave InChI
VMFHCJPMKUTMMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Trimethylsilyl cyclopentadiene reacts with ruthenium trichloride in alcohol solvent to yield ruthenocene.
Aplicação
Reactant involved in:
  • Diels-Alder reactions
  • Synthesis of ring-functionalized molybdenocene complexes
  • Allyl isomerization
  • Aromatization of C5 rings
  • Synthesis of N-hydroxyindoles via nucleophilic addition
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multiple desilylation of silylated cyclopentadienes promoted by ionic ruthenium and rhodium halides.
Winter CH, et al.
Inorganic Chemistry, 32(17), 3654-3659 (1993)