257206
Triisobutylaluminum
Sinônimo(s):
Aluminumtriisobutanide, TIBA
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4494 (lit.)
pb
86 °C/10 mmHg (lit.)
pf
4-6 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
chave InChI
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informações legais
adaptador de entrada de septo
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.