256447
Bis(cyclopentadienyl)molybdenum(IV) dichloride
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
crystalline powder
powder, crystals or chunks
adequação da reação
core: molybdenum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mo]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Mo/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
YQZUTDPJTAZPQJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3