Documentos Principais
255874
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxovalerate
98%
Sinônimo(s):
Methyl 3-oxopentanoate, Methyl propionylacetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2COCH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Beilstein:
1753684
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)CC(=O)OC
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)