Key Documents
255726
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide
99.998%
Sinônimo(s):
Ferric oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Fe2O3
Número CAS:
Peso molecular:
159.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99.998%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
chave InChI
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3