Documentos Principais
255092
Sigma-Aldrich
mono-Bromoborane methyl sulfide complex
Sinônimo(s):
Boron monobromide methyl sulfide complex, Bromoborane methyl sulfide complex
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2S·BH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
154.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: reductant
densidade
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
chave InChI
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for hydroboration and synthesis of bromodialkylboranes.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)