254827
(+)-Noe-lactol™ dimer
≥99%
Sinônimo(s):
(+)-MBF-OH dimer, (+)-Noe’s reagent, (2R,3aS,4R,7aS)-Octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl ether, Bis[(2R,3aS,4R,7aS)octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl] ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
solid
atividade óptica
[α]21/D +199.1°, c = 2.25 in THF
pf
150-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H]3O[C@@H](C[C@@H]23)O[C@@H]4C[C@H]5[C@H]6CC[C@@](C)([C@H]5O4)C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
VUDXCBLBKXFCNA-VFQSMPPFSA-N
Aplicação
- Axially chiral isoquinoline derivatives by reacting with pyridinium p-toluenesulfonate.
- Halofuginone lactate.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3