Documentos Principais
253707
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
165.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.6443 (lit.)
p.e.
264-266 °C (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)9-6-11/h2-5H,1H3
chave InChI
QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
IR and Raman spectral measurements of liquid samples of 2-methoxyphenyl isothiocyanate have been investigated[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jayashree Yenagi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 261-268 (2012-03-03)
IR and Raman spectral measurements in the region 3500-400/50 cm(-1) have been made for the liquid samples of 2-Methoxyphenyl isocyanate and 2-Methoxyphenyl isothiocyanate. A complete assignment of the measured bands has been proposed as aided by conformational and vibration analyses