Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5575 (lit.)
pb
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
NOHQUGRVHSJYMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as standard to investigate the photocatalytic degradation of Monuron over TiO2 suspensions
- in the preparation of 2-(2-chlorophenylamino)-3,5-dihydro-5,5-dimethyl-3-phenyl-6H-imidazo[1,2-b]-1,2,4-triazol-6-one
- in synthesis of pentenylated β-cyclodextrin chlorophenyl carbamates
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter