Documentos Principais
251356
Sigma-Aldrich
Methylenecyclopentane
97%
About This Item
Fórmula linear:
C5H8(=CH2)
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Beilstein:
1847501
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
75-76 °C (lit.)
densidade
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h1-5H2
chave InChI
NFJPEKRRHIYYES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hydration rate of methylenecyclopentane has been measured spectrophotometrically in aqueous perchloric acid. Trost′s palladium-mediated methylenecyclopentane annelation to the nitroalkene yields methylenecyclopentane derivative.
Aplicação
Methylenecyclopentane has been used in total synthesis of (±)-cephalotaxin.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
COMPARISON OF THE TRANSITION-STATE ENERGIES OF ACID-CATALYZED HYDRATIONS OF SOME 1-METHYLCYCLOALKENES AND METHYLENECYCLOALKANES.
Lajunen M and Himottu M.
Acta Chemica Scandinavica, 41(5), 252-258 (1987)
The total synthesis of cephalotaxine.
J Auerbach et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(20), 7172-7173 (1972-10-04)