251011
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid monohydrate
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
209-210 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)c1cc(Br)c(O)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO4.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10;/h1-2,9-10H,(H,11,12);1H2
chave InChI
MRIKDYLDHHINRD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3