Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.602 (lit.)
pb
135-136 °C/35 mmHg (lit.)
pf
5-6 °C (lit.)
densidade
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as internal standard for quantification of cyanide and thiocyanate in human saliva by GC-MS
- in the preparation of 2,5-bis(4′-alkoxycarbonylphenyl)styrenes, monomers required for the synthesis of mesogen-jacketed liquid-crystal polymers
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter