CRM37883
1,4-Dimethylnaphthalene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.613 (lit.)
pb
262-264 °C/751 mmHg (lit.)
pf
−18 °C (lit.)
densidade
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3
chave InChI
APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.