Documentos
250457
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine chloride calcium salt tetrahydrate
98%
Sinônimo(s):
Choline chloride phosphate calcium salt
About This Item
Fórmula linear:
ClN(CH3)3CH2CH2OPO3Ca·4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
329.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Ca++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O