251178
1,6-Diiodohexane
97%, contains copper as stabilizer
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.5852 (lit.)
pb
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
pf
9-10 °C (lit.)
densidade
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ICCCCCCI
InChI
1S/C6H12I2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
chave InChI
QLIMAARBRDAYGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in preparation of cationic tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane surfaces
- as solvent additive, to improve the power conversion effciency of polymer/fullerene bulk heterojunction solar cells
- synthesis of new macrocycles, having 2,4-dihydroxybenzophenone as a connecting unit
- preparation of a novel ionic electrolyte, 3-(iodohexyl)-1-(3-(triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter