Documentos Principais
249777
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)trimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
(Trimethylsilyl)methyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
167.12
Beilstein:
1731484
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
chave InChI
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)