Documentos Principais
248274
Sigma-Aldrich
Glyoxal dithiosemicarbazone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8N6S2
Número CAS:
Peso molecular:
204.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)N\N=C\C=N\NC(N)=S
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)