Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
97 °C/50 mmHg (lit.)
pf
20-21 °C (lit.)
densidade
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
chave InChI
ODSXJQYJADZFJX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?