Documentos Principais
219797
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-o-cresol, 2-Trifluoromethylphenol
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
162.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
147-148 °C (lit.)
pf
45-46 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
chave InChI
ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Hydroxybenzotrifluoride was used to investigate the self-aggregation of polyanion-containing cinnamoyl group with diazoresin (DR) to form stable covalent ultrathin film by UV irradiation[1].
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Photoalignment of liquid crystals by a covalently attached self-assembled ultrathin film.
Zhang L, et al.
Crystals, 39(8), 983-991 (2012)
Douglas H Read et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 35(6), 671-677 (2019-02-19)
We describe for the first time hydrogen bonded acid (HBA) polymer, poly{methyl[3-(2-hydroxyl, 4,6-bistrifluoromethyl)phenyl]propylsiloxane}, (DKAP), as stationary phase for gas chromatography (μGC) of organophosphate (OP), chemical warfare agent (CWA) surrogates, dimethylmethylphosphonate (DMMP), diisopropylmethylphosphonate (DIMP), diethylmethylphosphonate (DEMP), and trimethylphosphate (TMP), with high