Documentos Principais
246875
Sigma-Aldrich
4-Cyclopentylphenol
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula linear:
C5H9C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pb
155 °C/12 mmHg (lit.)
pf
64-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4H2
chave InChI
SNBKPVVDUBFDEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Resolution of 2-, 3- and 4-cyclopentylphenol (positional isomers of cyclopentylphenol) by thin-layer chromatography has been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Separation of 2-, 3-and 4-Cyclopentylphenol by Thin-Layer Chromatography.
Atkins TM, et al.
Journal of Liquid Chromatography, 6(7), 1171-1174 (1983)