Documentos Principais
28255
Sigma-Aldrich
(+)-Cuparene
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-1-(p-Tolyl)-1,2,2-trimethylcyclopentane
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 4.900,00
R$ 4.900,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 4.900,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22
Número CAS:
Peso molecular:
202.34
Beilstein:
2326949
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.900,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +64±2°, neat
índice de refração
n20/D 1.523
p.e.
275 °C (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)[C@]2(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m0/s1
chave InChI
SLKPBCXNFNIJSV-HNNXBMFYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
María Peñuelas et al.
The Plant cell, 31(10), 2491-2509 (2019-08-09)
The lipid-derived phytohormone jasmonoyl-isoleucine regulates plant immunity, growth and development in vascular plants by activating genome-wide transcriptional reprogramming. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), this process is largely orchestrated by the master regulator MYC2 and related transcription factors (TFs). However, the TFs