Documentos Principais
246123
Sigma-Aldrich
5-Isoquinolinesulfonic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
209.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
Impurezas
2-5% H2SO4
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H7NO3S/c11-14(12,13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,11,12,13)
chave InChI
YFMJTLUPSMCTOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Isoquinolinesulfonic acid was used in the synthesis of conjugates of oligoarginine peptides[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Erki Enkvist et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(24), 7150-7159 (2006-11-28)
Conjugates of oligoarginine peptides with adenine, adenosine, adenosine-5'-carboxylic acid, and 5-isoquinolinesulfonic acid were synthesized and characterized as bisubstrate-analog inhibitors of cAMP-dependent protein kinase. Adenosine and adenine derivatives were connected to the N- or C-terminus of peptides containing four to six