Documentos Principais
245836
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one
99%
Sinônimo(s):
1,2-Diphenylvinylene carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Beilstein:
1114120
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
71-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)