Documentos Principais
244139
Sigma-Aldrich
Cloreto de magnésio
powder, −325 mesh, 98%
Sinônimo(s):
Magnogene
About This Item
Fórmula linear:
MgCl2
Número CAS:
Peso molecular:
95.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
98%
forma
powder
Impurezas
<15%
tamanho de partícula
−325 mesh
pf
714 °C (lit.)
densidade
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Useful catalyst for the selective oxidative coupling of methane.
Outras notas
Contains a trace amount of insoluble magnesium
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Applied Catalysis, 50, 223-223 (1989)
Hadi Shafiee et al.
Scientific reports, 5, 9919-9919 (2015-06-06)
We report a biosensing platform for viral load measurement through electrical sensing of viruses on a flexible plastic microchip with printed electrodes. Point-of-care (POC) viral load measurement is of paramount importance with significant impact on a broad range of applications