Documentos Principais
243949
Sigma-Aldrich
Lithium aluminum hydride bis(tetrahydrofuran) solution
1.0 M in toluene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H20AlLiO2
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in toluene
densidade
0.875 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[AlH4-].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.Al.Li.4H/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;;/h2*1-4H2;;;;;;/q;;-1;+1;;;;
chave InChI
VVFCZWUYZWVYGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Reducing agent for preparation of of indazole- and benzisoxazole-isoindolines toward use in treatment of psychiatric disorders
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)