Key Documents
241822
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4Cl2S
Número CAS:
Peso molecular:
167.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
pb
83-85 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H4Cl2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
chave InChI
MQTKXCOGYOYAMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene was used in the synthesis of 1-(1,1′-biphenyl-4-yl)-3-(5-chloro-thiophen-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)propane and 1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-3-phenylpropane.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sabrina Castellano et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(18), 8349-8358 (2008-09-11)
Several derivatives out of a series of antifungal agents exhibited a good inhibitory potency against aromatase as well as a fairly good selectivity toward CYP17, even if lacking H-bond accepting substituents. Their common structural feature is a flexible backbone that