Documentos Principais
631248
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzimidazole
96%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.198,00
R$ 1.198,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.198,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
152.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.198,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
118-122 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)