Documentos Principais
238651
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-720
average Mn ~749
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene (12) nonylphenyl ether, branched
About This Item
Fórmula linear:
(C2H4O)n · C15H24O, n=10.5-12
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~749
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Informações legais
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
380.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
193.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection