234222
Diacetin
technical grade, 50%
Sinônimo(s):
Glycerol diacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
densidade de vapor
6.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
concentração
50%
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble (practically)(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(O)COC(C)=O.CC(=O)OCC(CO)OC(C)=O
InChI
1S/2C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9;1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7,10H,3-4H2,1-2H3;7-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
TWSUHSVPDUPKDH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup