23030
1-Chloroethyl ethyl carbonate
≥98.0% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.413
p.e.
159-161 °C (lit.)
densidade
1.136 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)OC(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO3/c1-3-8-5(7)9-4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
YVRGKFXJZCTTRB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)