229431
Ammonium hexachloroiridate(III) monohydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Iridium(III)-ammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
solid
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
chave InChI
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3