Key Documents
229059
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
99.99%
About This Item
Fórmula linear:
PtO2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
227.08 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99%
composição
Pt, 75-80%
pf
450 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
chave InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)