Key Documents
228788
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenethyl alcohol
99%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
140.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
chave InChI
HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves