Documentos
227005
Sigma-Aldrich
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
283.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
185 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3.ClH/c1-18-14(17)12-10-15(8-7-13(12)16)9-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
chave InChI
BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride (1-Benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride) may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3