Documentos Principais
226513
Sigma-Aldrich
B-Bromo-9-BBN solution
1.0 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
9-Bromo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14BBr
Número CAS:
Peso molecular:
200.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
concentração
1.0 M in methylene chloride
densidade
1.315 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
BrB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BBr/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
chave InChI
FYZDPIIMSZAKGP-OCAPTIKFSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)