Documentos Principais
225533
Sigma-Aldrich
Triallyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
98%
Sinônimo(s):
Triallyl trimesate
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(CO2CH2CH=CH2)3
Número CAS:
Peso molecular:
330.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pb
175-190 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
31-34 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Aplicação
Polymer cross-linking agent
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)