Documentos Principais
225282
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-indanone-3-acetic acid
technical grade
Sinônimo(s):
6-Methoxy-3-oxo-1-indanacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Formulário
powder
pf
139-144 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 5%, clear, yellow-brown
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C(=O)CC(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O4/c1-16-8-2-3-9-10(6-8)7(4-11(9)13)5-12(14)15/h2-3,6-7H,4-5H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
QOTZOFGBBCMWEP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The 5-methoxy-1-indanone-3-acetic acid derivatives are potent inhibitors of chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R T Lum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 209-214 (1999-01-01)
Potent inhibitors of the 20S proteasome that contain a novel indanone head group coupled to di and tripeptides are described. These compounds are the first proteasome inhibitors have demonstrated high selectivity for the chymotrypsin-like activity of the 20S proteasome.