Documentos
222666
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylaniline
99%
Sinônimo(s):
3-Fluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
125.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
pf
30-32 °C (lit.)
densidade
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
MGRHBBRSAFPBIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Preconcentration of aniline derivatives from aqueous solutions using micellar-enhanced ultrafiltration.
Analyst, 118(1), 23-27 (1993)